Merck
ATC311768592
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pyrazin-2-yl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.2
MDL番号:
Iupac Name
2-pyrazinyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C12H7F3N2O/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11(18)10-7-16-4-5-17-10/h1-7H
InChI Key
YIKMNIVMBFIGNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01115
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01115
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)