Merck
ATC311768436
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2-Furylmethyl)sulphonyl]ethanethioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.29
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)sulfonyl]ethanethioamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S2/c8-7(12)5-13(9,10)4-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H2,8,12)
InChI Key
TZQWZFLBMQSOPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)