Merck
ATC311767051
Atlantic Research Chemicals Ltd
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.21
MDL番号:
Iupac Name
(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9NOS/c1-4-6(3-8)9-5(2)7-4/h8H,3H2,1-2H3
InChI Key
BRQKYVQSAUQHNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HM00602
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HM00602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)