Merck
ATC311766596
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.99
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrN4/c6-5-9-3(1-7)4(2-8)10-5/h(H,9,10)
InChI Key
WMPWSWMSTJAAPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)