Merck
ATC311766416
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.1
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11IN2/c10-8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5H,1-2,6-7H2
InChI Key
XJKJHWMKYQKQIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA002203
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)