Merck
ATC311765831
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-Bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3S/c1-10-6(9)5-4(8)3(7)2-11-5/h2,8H,1H3
InChI Key
UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00320
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)