Merck
ATC311765614
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-chlorophenyl)-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-13-10(12)9-8(14-9)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
InChI Key
VSNXKSFFZDSGMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001129