Merck
ATC311765551
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.54
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClO3/c7-6(9)4-1-2-5(8)10-3-4/h1-3H
InChI Key
SFSCMSZFSVPPOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)