Merck
ATC311765492
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Chloropyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H
InChI Key
FYBNFLRGZHGUDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00204
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)