Merck
ATC311765434
Atlantic Research Chemicals Ltd
Benzoin hemisuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.34
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-oxo-1,2-diphenylethoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18O4/c19-16(20)12-7-13-22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(21)14-8-3-1-4-9-14/h1-6,8-11,18H,7,12-13H2,(H,19,20)
InChI Key
XGODCRXAWGHJKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10132
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10132