Merck
ATC311765354
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
SBDWLDBGGVPVAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10051
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10051