Merck
ATC311765233
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-3(6(9)14)1-2-4(13-5)7(10,11)12/h1-2H
InChI Key
WPPJGHKCGNVACP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00223
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00223