Merck
ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)