Merck
ATC311763848
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4-(4-acetyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-10(16)14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-11(3-5-12)13(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
ZKYICYCPDDEYGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001114
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)