Merck
ATC311763584
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
5-(aminomethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3,7H2,(H2,8,9)
InChI Key
PHBVTMQLXNCAQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM00240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)