Merck
ATC311763232
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-2-oxiranecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c10-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13-7)9(11)12/h1-4,7-8H,(H,11,12)
InChI Key
AQTUCNUJOLMJMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001425
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)