Merck
ATC311762267
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.01
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4FIN2O2/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)9)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI Key
YXIIZLLZNKTXHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00114
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)