Merck
ATEH99E40C1D
AstaTech, Inc.
2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRIDO[2,3-B][1,4]THIAZINE-7-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.21
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]thiazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3S/c11-6-3-14-7-5(10-6)1-4(2-9-7)8(12)13/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
DIAWKFCBVNKMDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124427
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15498