Merck
ATEH99D1EBB3
AstaTech, Inc.
3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ACRYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
Iupac Name
3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-5-11(13)14-10-6-9(2)7-12(3,4)8-10/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
InChI Key
ZMTBGVBNTHTBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=248378
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E85718
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)