Merck
ATEH998DEA8C
AstaTech, Inc.
4-AMINOTHIOMORPHOLINE 1,1-DIOXIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.2
MDL番号:
Iupac Name
4-thiomorpholinamine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S/c5-6-1-3-9(7,8)4-2-6/h1-5H2
InChI Key
YDKNASMIEZGJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=159821
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=T70689
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)