Merck
ATEH9902A796
AstaTech, Inc.
4-(PYRIDIN-3-YL)PHENOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-11-5-3-9(4-6-11)10-2-1-7-12-8-10/h1-8,13H
InChI Key
WQTVIWDQIXIEOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=128216
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W17597