Merck
ATEH98B84C10
AstaTech, Inc.
DI-TERT-BUTYL 1-(CYCLOPROPYLMETHYL)HYDRAZINE-1,2-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.37
MDL番号:
Iupac Name
di-tert-butyl 1-(cyclopropylmethyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O4/c1-13(2,3)19-11(17)15-16(9-10-7-8-10)12(18)20-14(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,15,17)
InChI Key
WYHIDLUJJCKLAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165712
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W19494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)