Merck
ATEH987DE5EB
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-METHYLBUTAN-1-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-methyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-3-5(2,6)4-7/h7H,3-4,6H2,1-2H3
InChI Key
QHKGDMNPQAZMKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=187698
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75057