Merck
ATEH987DE5BE
AstaTech, Inc.
1-OXASPIRO[2.3]HEXANE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
84.12
MDL番号:
Iupac Name
1-oxaspiro[2.3]hexane
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-2-5(3-1)4-6-5/h1-4H2
InChI Key
APUDJEBZDAGSQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=181695
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC8443
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)