Merck
ATEH984B2FF3
AstaTech, Inc.
4-(O-TOLYL)BUTANOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9-5-2-3-6-10(9)7-4-8-11(12)13/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
NIFKEMVXLXJUSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241542
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)