Merck
ATEH984B2F47
AstaTech, Inc.
2-BROMO-4'-CHLOROBENZOPHENONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.56
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(16)9-5-7-10(15)8-6-9/h1-8H
InChI Key
XKGHDXSJCFWPNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206750
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85667