Merck
ATEH98066186
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-6-IODOPYRIDINE-2,3-DIAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.47
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C5H5ClIN3/c6-2-1-3(8)5(9)10-4(2)7/h1H,8H2,(H2,9,10)
InChI Key
HMQJGGSXOZIWMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=128835
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)