Merck
ATEH97F46ECD
AstaTech, Inc.
THIETAN-3-ONE 1,1-DIOXIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.13
MDL番号:
Iupac Name
3-thietanone 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C3H4O3S/c4-3-1-7(5,6)2-3/h1-2H2
InChI Key
AYVTTWZAVAGWEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=187827
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)