Merck
ATEH97E80607
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-1-HYDROXYCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.15
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O3/c8-7(9)3-1-6(12,2-4-7)5(10)11/h12H,1-4H2,(H,10,11)
InChI Key
KPMCRUWWEQPEIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=220959
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D96991