Merck
ATEH96F125A7
AstaTech, Inc.
4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRAN-2-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-2-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
UMRVOGNEHRFSJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198571
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D78741