Merck
ATEH96F12548
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUOROETHANETHIOAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.11
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethanethioamide
Inchi Code
1S/C2H2F3NS/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI Key
VZBAIMIVLDKBTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165022
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)