Merck
ATEH961DE235
AstaTech, Inc.
(2-HYDROXYQUINOLIN-3-YL)BORONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.98
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H8BNO3/c12-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5,13-14H,(H,11,12)
InChI Key
RIRFRJDLNNSOJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=127742
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W17048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)