Merck
ATEH961B8E27
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-OXO-9-AZADISPIRO[2.1.25.33]DECANE-9-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-9-azadispiro[2.1.2(5).3(3)]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-12(2,3)18-11(17)15-8-13(4-5-13)10(16)14(9-15)6-7-14/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
RSOXVBNWRSTZPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165868
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W19662