Merck
ATEH95EB77BC
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(4-METHOXYPHENYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-methoxyphenyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c1-16(2,3)20-15(18)17-11-5-6-14(17)12-7-9-13(19-4)10-8-12/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3
InChI Key
ATSPMVQBNBDWRI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204848
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84428