Merck
ATEH95E59371
AstaTech, Inc.
2-BENZYL 1-TERT-BUTYL PYRROLIDINE-1,2-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.37
MDL番号:
Iupac Name
2-benzyl 1-(tert-butyl) pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(20)18-11-7-10-14(18)15(19)21-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3
InChI Key
DFBLOFPQNCBVTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204974
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84554
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)