Merck
ATEH95E592BD
AstaTech, Inc.
9-OXO-9,10-DIHYDROACRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL番号:
Iupac Name
9-oxo-9,10-dihydro-4-acridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
BATAOFZEDHPRTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=156336
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C15404