Merck
ATEH95E04E3B
AstaTech, Inc.
METHYL 4-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO-3-CHLOROBENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.73
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C13H16ClNO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-10-6-5-8(7-9(10)14)11(16)18-4/h5-7H,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
ZTBCMQMONWSBNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204948
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84528
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)