Merck
ATEH93EDCCCA
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-5-METHYL-6-TRIFLUOROMETHYLPYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.11
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c1-3-4(6(7,8)9)10-2-11-5(3)12/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
SILVMDCMZCUWFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172803
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)