Merck
ATEH93EDCC1D
AstaTech, Inc.
2-METHOXY-2-METHYLPROPANAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(2,8-3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI Key
QALSEIBHJDDTQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=141918
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y13489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)