Merck
ATEH93EDCC0D
AstaTech, Inc.
(1R)-1-(4-CYCLOPENTYLOXYPHENYL)ETHYLAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.3
MDL番号:
Iupac Name
(1R)-1-[4-(cyclopentyloxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10(14)11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-3-5-12/h6-10,12H,2-5,14H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI Key
KNECCLNJJLLHAO-SNVBAGLBSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=137245
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N16450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)