Merck
ATEH93EDCC02
AstaTech, Inc.
4-(6-CHLORO-2-METHOXYACRIDIN-9-YLAMINO)-2-((4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL)PHENOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
462.98
MDL番号:
Iupac Name
4-((6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)amino)-2-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C26H27ClN4O2/c1-30-9-11-31(12-10-30)16-17-13-19(4-8-25(17)32)28-26-21-6-3-18(27)14-24(21)29-23-7-5-20(33-2)15-22(23)26/h3-8,13-15,32H,9-12,16H2,1-2H3,(H,28,29)
InChI Key
SUSDGTMJKOGWSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=132443
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A50848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)