Merck
ATEH75DC018C
AstaTech, Inc.
2-(6-METHOXYBENZO[D]ISOXAZOL-3-YL)ETHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-13-7-2-3-8-9(4-5-12)11-14-10(8)6-7/h2-3,6,12H,4-5H2,1H3
InChI Key
RTRYQSWSBFSCRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172910
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90503