Merck
ATEH75DC0151
AstaTech, Inc.
6-HYDROXY-2-METHYLPYRIDINE-3-BORONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.95
MDL番号:
Iupac Name
6-hydroxy-2-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(9)8-4/h2-3,10-11H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
CEHXISHPCIUQRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=168805
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4577