Merck
ATEH75DC012C
AstaTech, Inc.
2-BENZAMIDO-3-HYDROXYBENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.25
MDL番号:
Iupac Name
2-benzamido-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c16-11-8-4-7-10(14(18)19)12(11)15-13(17)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,16H,(H,15,17)(H,18,19)
InChI Key
NLIPIHFHWJQJJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=171818
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F53345