Merck
ATEH75DBF4F9
AstaTech, Inc.
1-OXA-4,9-DIAZASPIRO[5.5]UNDECAN-3-ONE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.67
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.ClH/c11-7-5-12-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
InChI Key
VJMBTSAWEBOBJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122992
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)