Merck
ATEH57C9A603
AstaTech, Inc.
4-METHOXYBUTAN-1-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
InChI Key
YUUFAJOXLZUDJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158053
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C77605