Merck
ATEH57C9A5C6
AstaTech, Inc.
2-(2,5-DIOXOPYRROLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.13
MDL番号:
Iupac Name
(2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c8-4-1-3(2-5(9)10)6(11)7-4/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,7,8,11)
InChI Key
BUOBSJLBSQRFHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=157982
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C77534