Merck
ATEH57C9A476
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (CYCLOPROPYLMETHYL)CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl cyclopropylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-7-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
ZPOIEEISPMGDRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=144765
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C12800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)