Merck
ATEH57C9A1E8
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-1,8-NAPHTHYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-10-8/h3,5H,1-2,4H2,(H,10,11)
InChI Key
CYTUKWQXFDIKLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123882
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14857