Merck
ATEH3031F0B8
AstaTech, Inc.
3-BROMOBENZENEDIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.82
MDL番号:
Iupac Name
3-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C6H4BrN2.BF4/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
InChI Key
FIBPQIDZBMSYBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=147046
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98381